Learn More
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18798537
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18798537
Marke: Tocris Bioscience™ 4953/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423); selective GSK-3 inhibitor
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1782235-14-6
Summenformel C22H21Cl5N8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHIR 99021 trihydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 574.72
Reinheit >99%
Molekulargewicht 574.72