Learn More
SP Genevac™ Chiller für Rocket Synergy 2
Artikelnummer. 31723006
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0 bis 13 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
31723006 0 bis 13 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723006 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. CH23050A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine verbesserte Rückgewinnung von Lösungsmitteln.
  • Effiziente Trocknung der Proben
  • Verwendet eine 50%ige Mischung aus Wasser und Monoethylenglykol
  • Zur Verwendung mit Connection Kit (Genevac P/N:70-1183)
Spezifikation
Kondensatortyp Wassergekühlt
Flussrate 0 bis 13 l/min
Typ Umlaufkühler
Elektrische Anforderungen 100 V 60 Hz, 100 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V 60 Hz, 230 V 50 Hz