Learn More
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Indikatoren für die Kühllagerung
Artikelnummer. 11787218
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-5°C
17°C
20°C
5°C
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11787218 20°C 100 Stück
11727218 -5°C 100 Stück
11747218 5°C 100 Stück
11777218 17°C 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11787218 Lieferant TMC Hallcrest™ Lieferanten-Nr. M01KTHE020C01X1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hilft bei der Identifizierung von Temperaturkontrollproblemen während des Transports und der Lagerung von Waren. Die TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Kaltlageranzeigen bestätigen, dass die Temperatur nicht überschritten wurde.
  • Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden
  • Gut lesbar und leicht zu bedienen
  • Selbstklebend
  • Verfügbare Temperaturen von -17 bis 20 °C.
  • Genau auf +/- 1 °C
  • Verkauft in Einheiten von 100
Spezifikation
Länge (metrisch) 32 mm
Material PVC
Produkttyp Keisförmige, selbstklebende Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 1.25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Temperatur (metrisch) 20 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 68°F
Temperaturbereich (metrisch) 20°C
Display 20 °C
Breite (metrisch) 6 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Muss unter der Nenntemperatur gelagert werden