Learn More
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Indikatoren für die Kühllagerung
Beschreibung
- Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden
- Gut lesbar und leicht zu bedienen
- Selbstklebend
- Verfügbare Temperaturen von -17 bis 20 °C.
- Genau auf +/- 1 °C
- Verkauft in Einheiten von 100
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Keisförmige, selbstklebende Temperaturanzeige |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.25 in. |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 23 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | -5 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 23 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -5 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 23°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5°C |
| Mehr anzeigen |
Muss unter der Nenntemperatur gelagert werden