Learn More
Abcam Chicken SAA ELISA Kit, 96 Tests
Artikelnummer. 32111974 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32111974 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32111974 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2050811x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Serum Amyloid A in Plasma, Serum. Sensitivity 0.094 ng/mL, range 0.375 - 24 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Chicken
  • Sensitivity: 0.094 ng/mL
  • Range: 0.375 - 24 ng/mL
  • Assay Time: 1 hr 30 min
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Spezifikation
Assay-Bereich 0.375 to 24 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.094 ng/mL
Inhalt und Lagerung Store at 4°C
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Chicken
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Ziel Serum Amyloid A
Gesamte Assay-Zeit 1 hr., 30 min.