Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Artikelnummer. p-200019977
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12359339
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069695
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material PFA
Form Cylindrical
Sterilität Unsteril
Graduated No
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Test Tube