Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20 mL
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Fluorpolymer-PFA-Harz
- Niedriger Metallionen-Anteil
- Inert
- Nicht kontaminierend
- Halten extremen Temperaturen stand
- Beständig gegen wiederholte Sterilisation
- Mit Kappen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 235 mm |
| Material | PFA |
| Form | Cylindrical |
| Enthält | Kappen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |