Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20 mL
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
- PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
- Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
- Can be sterilized repeatedly.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Länge (metrisch) | 175 mm |
| Material | PFA |
| Form | Cylindrical |
| Innendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | No |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm (external dia.) |
| Produkttyp | Test Tube |