missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Chemie-HYBRID-Pumpe RC 6
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17897960
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17897960

Marke: VACUUBRAND™ 20798561

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Chemie-HYBRID-Pumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer Drehschieberpumpe und einer Chemie-Membranpumpe. Die Membranpumpe evakuiert permanent den Ölkasten der Drehschieberpumpe und verhindert bei entsprechenden Druck- und Temperaturverhältnissen Kondensation im ölgedichteten Teil bei kondensierender und korrosiver Dämpfe.

  • Stark verringerter Korrosionsangriff bei Arbeiten mit aggressiven Dämpfen
  • Erheblich reduzierter Altölanfall durch verlängerte Ölwechsel- und Wartungsintervalle
  • Wirtschaftlichste Lösung: Im praktischen Betrieb ist oft keine Kühlfalle mehr nötig
  • Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Max. Vakuum 2 x 10-3 mbar
Steckertyp CH
Flussrate 5.9 m3/hr
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 40
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.