Learn More
Esculape Laboratoire™ Erste-Hilfe-Koffer für die chemische Industrie
Artikelnummer. 11779315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11779315 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11779315 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 722 06 08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.78 CHF
    94.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 178.64 CHF
    65% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 10 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgebungen mit Gefahren durch Chemikalien
Länge (metrisch) 27 cm
Produkttyp Erste-Hilfe-Koffer für die chemische Industrie
Enthält 1 pH-neutrale Augenwaschlotion 200 ml, 10 salzhaltige Einmaldosis
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 29 cm