Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektoren
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ C2-1000EP
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Mit 1/16-in.-Fittings und 0,010-in.-Anschlüssen ist der Injektor in Konfigurationen mit sechs oder zehn Anschlüssen erhältlich und enthält eine 5-μl-Probenschleife.
- 1/16″-Anschlüsse
- 0,010″-Anschlüsse
- Mit 6 oder 10 Anschlüssen erhältlich
- Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb erhältlich
Spezifikation
Mikroelektrisch | |
HPLC | |
10 Ports |
5-μl-Schleife | |
Microbore-Injektor/Schaltventil | |
N60-Edelstahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.