Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert Injektor mit sehr kleinem Durchmesser, Modell C2
Kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden
Marke:  Thermo Scientific™ CZSL10PK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11523970
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 1/16-Zoll-Anschlüsse
  • 0.010-Zoll-Anschlüsse
  • Mit 6 oder 10 Anschlüssen erhältlich
  • Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10 μL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cheminert Injektor mit sehr kleinem Durchmesser, Modell C2 > Probeninjektorschleifen; PAEK; 10 μl