Learn More
KNF Chemikalienbeständig, ATEX-zertifiziert, Membran-Vakuumpumpe, Zwei PTFE-Köpfe
Für korrosive Gase, Destillation, Filtration, Analysevorbereitungen, Sublimation, Extraktion, Verdampfung oder Trocknung geeignet.
Marke: KNF 309577/026366
Additional Details : Gewicht : 9.30000kg
Beschreibung
- Für Luft, Gase und Dämpfe.
- Korrosions- und Lösungsmittelbeständig.
- Idealer Ersatz für Wasserstrahlpumpen.
- Wartungsfrei.
- Strukturierte Membran für lange Lebensdauer.
- Kompakt und tragbar.
- Flussratenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Diese Pumpen eignen sich für Destillation, Filtration, Vorbereitung zur Analyse, Sublimation, Extraktion, Verdampfung oder Trocknung.
- Inklusive Tragegriff, Gummifüße, Ein-/Ausschalter und Netzkabel.
- Alle Modelle sind ATEX-konform, gemäß ATEX II 2G IIB+H2 T3X nur interne Atmosphäre.
- Der innere, benetzte Bereich ist für die Übertragung explosionsfähiger Atmosphären ausgestattet: So sind sie nur für interne Atmosphären der Kategorie 2G geeignet.
- Sie sind für die Übertragung von Gasen, Dämpfen oder Nebeln ausgelegt, die Bedingungen innerhalb des Pumpenkopfes schaffen, bei denen die gelegentliche Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre wahrscheinlich ist.
- Bitte beachten Sie, dass es sich bei den verwendeten Antriebsmotoren um Standard-Wechselstrommotoren handelt, die nicht ATEX-konform sind. Daher sollte die komplette Pumpe nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden.
- Alle diese Modelle benötigen Verbindungsschläuche mit 10 mm Innendurchmesser.
Spezifikation
8 mbar absolut | |
230 V/50 Hz | |
Pump head: PTFE, Diaphragm: PTFE, Valves: FFPM | |
20 L/min. | |
1 bar |
ATEX rated | |
207 x 154 x 312 mm | |
EU plug | |
Dual heads | |
230 V |