Beschreibung
Für Insektenzellkulturen getestet.
Chemically Defined Lipid Concentrate ist eine konzentrierte Lipidemulsion, die entwickelt wurde, um fötales Rinderserum (FRS) in Zellkulturmedien für eine Vielzahl von Anwendungen zu reduzieren oder zu ersetzen. Dazu gehören die Anzucht und Erhaltung von CHO-, Hybridoma- und Insektenzellen in Kultur; die Herstellung monoklonaler Antikörper durch Hybridomzellen; und die virale Expression in Insektenzellen. Die Komponenten dieses Medium-Supplements sind chemisch definiert.
Chemically Defined Lipid Concentrate ist eine konzentrierte Lipidemulsion, die entwickelt wurde, um fötales Rinderserum (FRS) in Zellkulturmedien für eine Vielzahl von Anwendungen zu reduzieren oder zu ersetzen. Dazu gehören die Anzucht und Erhaltung von CHO-, Hybridoma- und Insektenzellen in Kultur; die Herstellung monoklonaler Antikörper durch Hybridomzellen; und die virale Expression in Insektenzellen. Die Komponenten dieses Medium-Supplements sind chemisch definiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Lipidkonzentrat |
| pH | 4 bis 6 |
| Menge | 100 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl chloromalonate
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: propanedioic acid