Learn More
3M™ Kits für verschüttete Chemikalien
Mit diesem Kit für verschüttete Chemikalien sind Sie in Notfallsituationen mit allem ausgestattet, was Sie zur Beseitigung gefährlicher chemischer Verschüttungen benötigen.
Marke: 3M™ 7000088393
Additional Details : Gewicht : 6.21000kg
Beschreibung
- Optimal als schnelle Maßnahme zur Eindämmung und Beseitigung verschütteter Chemikalien
- Nimmt Verschüttungen, Tropfen und Leckagen von gefährlichen Chemikalien auf
- Für die Verwendung mit den meisten Chemikalien geeignet
- Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einfache Entsorgung
- Eine Auswahl an chemischen Sorbentien von 3M in verschiedenen Formaten ist ebenso enthalten wie Reinigungstüten
Spezifikation
26 l Absorptionskapazität: | |
Zum Aufnehmen von Verschüttungen, Tropfen und Leckagen von gefährlichen Chemikalien | |
Je 1 | |
400 mm |
Chemisches Leckagen-Notfallset | |
10 x P110 Blätter, 5 x P300 Kissen, 5 x P200 Minibesen, 2x Einwegbeutel und Binder | |
40 mm |