Learn More
Brady™ Gegen Chemikalien und verschiedene Temperaturen beständige Polypropylen-Etiketten für M610, M611 und BMP61
Artikelnummer. 17818374
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in.
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17818374
Marke: Brady™ 174115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen ist ideal geeignet für allgemeine Barcode-Anwendungen und widersteht flüssigem Stickstoff, Autoklavieren und anderen rauen Umgebungen.
  • Das Polypropylen-Material (B-7425) eignet sich ideal für allgemeine Barcode-Anwendungen. Es ist beständig gegen Flüssigstickstoff, Behandlung in Autoklaven sowie andere raue Umgebungsbedingungen.
  • Das weiße Polypropylen mit matter Oberfläche und Acrylklebstoff ist für den Thermotransferdruck geeignet
  • Perfekt für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen
  • Anwendungstemperatur von -80 bis 70°C (-112 bis 158°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polypropylen
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Temperaturanzeigende Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck mit Kreis
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 9.53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-98-7425