Learn More
Brady™ Gegen Chemikalien und verschiedene Temperaturen beständige Polypropylen-Etiketten
Artikelnummer. p-7250882
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,6 x 1,3 in.
0,75 x 1 in.
1,5 x 1,9 in.
1 x 1,5 in.
2 x 0,25 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17861519
Marke: Brady™ 173495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen ist ideal geeignet für allgemeine Barcode-Anwendungen und widersteht flüssigem Stickstoff, Autoklavieren und anderen rauen Umgebungen.
  • Das weiße Polypropylen mit matter Oberfläche und Acrylklebstoff ist für den Thermotransferdruck geeignet
  • Perfekt für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen
  • Anwendungstemperatur von -80 bis 70°C (-112 bis 158°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polypropylen
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturanzeigenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M6-17-7425