Learn More
Brady™ Gegen Chemikalien und verschiedene Temperaturen beständige Polypropylen-Etiketten
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,6 x 1,3 in.
0,75 x 1 in.
1,5 x 1,9 in.
1 x 1,5 in.
2 x 0,25 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Das Polypropylen-Material (B-7425) eignet sich ideal für allgemeine Barcode-Anwendungen. Es ist beständig gegen Flüssigstickstoff, Behandlung in Autoklaven sowie andere raue Umgebungsbedingungen.
- Das weiße Polypropylen mit matter Oberfläche und Acrylklebstoff ist für den Thermotransferdruck geeignet
- Perfekt für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen
- Anwendungstemperatur von -80 bis 70°C (-112 bis 158°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polypropylen |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |