Description
- Hergestellt aus robustem, 92 g/m² schwerem, nicht mikroporösem PE-Laminat für Langlebigkeit und Schutz.
- Das doppelte Frontverschlusssystem und der große Reißverschlussanhänger gewährleisten einfaches Anziehen und sicheren Sitz.
- Bietet einen ausgezeichneten Barriere-Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Strahlsprühnebel (Typ 3) und gefährliche Partikel (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
- Erfüllt mehrere Standards: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 (EN 13034), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 4 und Typ 3 (EN 14605).
- Graue Farbgebung für Anwendungen mit geringer Sichtbarkeit und Diskretion, z. B. für Ersthelfer.
- Chemikalienbeständige, verklebte Nähte sorgen für verbesserten Schutz und höhere Festigkeit.
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Permeation, getestet gegen verschiedene Chemikalien.
- Besteht alle Prüfungen nach EN 14126 und erreicht die höchste Schutzklasse.
- Bietet eine hohe Partikelrückhaltung (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
- Zuverlässige Sicherheit und Schutz für die Belegschaft.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen/Polypropylen |
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Standard |
| Knöchelform | Offen |
| Stulpenform | Offen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Show More |