Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Click to view available options
Bereich:
13 bei 20 °C
20 bis 1500 mg/l
200 bis 15000 mg/l
25 bis 1500 mg/l
300 bis 3500 mg/l
4 bis 40 mg/l
4 bis 5 bei 25 °C
6 bei 20 °C
9 bei 20 °C
Packungsgröße:
0.75 Kilogramm
136 Gramm
25 Stück
400 Milliliter
Beschreibung
- Verschiedene Geräte zur Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
- Sichere Bestimmung des CSB in Wasser
- Reagenztest-Kit für Chlordioxid (ClO<sub>2</sub>)
- Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
- Für PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex Photometer
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 15705 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser und Oberflächenwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät |
| Anzahl Tests | 60 |
| Bereich | 200 bis 15000 mg/l |
| Typ | Testkit mit Bor (B) als Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COD3 TC (HR)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält kaliumdichromat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate