Learn More
Cole-Parmer™ 15 M TUBING FEP 1/8 X 1/4
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -270 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Maximaler Druck | 213 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 205 °C |