Learn More
CHEMetrics CHEMets Chlor-Testsatz-Nachfüllung
Artikelnummer. 11777433
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 ppm und 1 bis 5 ppm
0,1 bis 2 ppm
Testmethode:
DDPD
DPD
Packungsgröße:
30 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Testmethode Packungsgröße
11777433 0,1 bis 2 ppm DPD 30 Stück
11771024 0 bis 1 ppm und 1 bis 5 ppm DDPD 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11777433 Lieferant CHEMetrics Lieferanten-Nr. R2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.50 CHF
    28.34 CHF / 30 Stück
    Sparen 6.16 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
  • Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
  • Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
  • Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
  • Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren
Spezifikation
Analyten Chlor
Zur Verwendung mit (Geräte) Chlor (frei und gesamt)-Testkit
Enthält 30 Ampullen
Bereich 0,1 bis 2 ppm
Testmethode DPD
Prüfzeit 2 min
Typ CHEMets Nachfüllung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • dissolved oxygen vacu-vials ampoules and chemets refill
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, potassium hydrogen phthalate, hydrochloric acid, EDTA disodium salt dihydrate, C.