Learn More
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits
Artikelnummer. 11701034
Click to view available options
Bereich:
0 bis 15.000 ppm (HR+)
0 bis 15.000 ppm
0 bis 150 ppm (LR)
0 bis 1500 ppm (HR)
0 bis 1500 ppm
0 bis 150 ppm
Enthält:
150 Fläschchen und Bedienungsanleitung
25 Fläschchen und Bedienungsanleitung
98 Fläschchen und Bedienungsanleitung
Anzahl Tests:
149 (außer destilliertes Wasser)
24
97 (außer destilliertes Wasser)
Packungsgröße:
0.01 Liter
0.08 Liter
25 Stück
495 Milliliter
7.13 Liter
98 Stück
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11701034
Marke: CHEMetrics K7356
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zur Verwendung mit einem Faulbehälterblock sowie einem Photometer oder Spektralphotometer
  • Es ist nicht erforderlich, vorhandene Geräte oder Verfahren zu ändern oder neu zu kalibrieren
  • Glas in optischer Qualität für Genauigkeit
  • Erhältlich in Ausführungen mit und ohne Quecksilber
  • Standardmäßig 5/8 Zoll (16 mm) Durchmesser für Kompatibilität mit Standard-CSB-Reaktoren und Spektralphotometern; kann auch in Mikro-CSB-Reaktoren verwendet werden
  • Befolgen Sie die EPA-zugelassene Methode für die Konformitätsmeldung und verwenden Sie Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Silbersulfat als Katalysator und Quecksilberchlorid zur Entfernung von Chlorid-Interferenzen
  • Die Quecksilber-freie Version verwendet dasselbe Oxidationsmittel und denselben Katalysator ohne den Chloridkompensator
Spezifikation
Analyten Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Beschreibung Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer
Enthält 150 Fläschchen und Bedienungsanleitung
Anzahl Tests 149 (außer destilliertes Wasser)
Bereich 0 bis 150 ppm
Testmethode Dichromat-Reagenzaufspaltung
Prüfzeit 2 Std. Verdau
Typ COD-Fläschen-Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chemical Oxygen Demand (COD) Vials
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter an zugelassene chemische Deponie oder organish zu hohen temperaturen verbrannt zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, silver sulphate, potassium dichromate