Learn More
CHEMetrics Quecksilberfreie CSB-Fläschchen-Kits
Zur Verwendung mit einem Faulbehälterblock sowie einem Photometer oder Spektralphotometer
Marke: CHEMetrics K7361S
Additional Details : CAS : 7664-93-9 Gewicht : 0.51750kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Includes: Anweisungen
Beschreibung
- Es ist nicht erforderlich, vorhandene Geräte oder Verfahren zu ändern oder neu zu kalibrieren
- Glas in optischer Qualität für Genauigkeit
- Erhältlich in Ausführungen mit und ohne Quecksilber
- Standardmäßig 5/8 Zoll (16 mm) Durchmesser für Kompatibilität mit Standard-CSB-Reaktoren und Spektralphotometern; kann auch in Mikro-CSB-Reaktoren verwendet werden
- Befolgen Sie die EPA-zugelassene Methode für die Konformitätsmeldung und verwenden Sie Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Silbersulfat als Katalysator und Quecksilberchlorid zur Entfernung von Chlorid-Interferenzen
- Die Quecksilber-freie Version verwendet dasselbe Oxidationsmittel und denselben Katalysator ohne den Chloridkompensator
Bestellinformation
In Packungen mit je 25 Reagenzienfläschchen
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser | |
25 Fläschchen und Bedienungsanleitung | |
0 bis 1500 ppm (HR) | |
2 Std. Verdau |
Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können. | |
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer | |
24 | |
Dichromat-Reagenzaufspaltung | |
COD-Fläschen-Kit |
Sicherheit und Handhabung
- COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) Mercury-free
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.