missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics CHEMets Gelöster Kohlendioxid, visuelles Wassertestkit

Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

Marke:  CHEMetrics K1910

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II

Artikelnummer. 11796623

  • 37.35 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Die vollständigen Testkits enthalten 30 Ampullen mit Reagenz, Komparator(en), Schnappbecher (zur Aufnahme der Wasserprobe), Anweisungen sowie Sicherheitsdatenblätter (SDB). Alle Teile sind in einem robusten Kunststoffgehäuse untergebracht

Beschreibung

Beschreibung

Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

  • Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
  • Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
  • Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
  • Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren.

Bestellinformation

Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.

Spezifikation

Spezifikation

Gelöstes Kohlendioxid
30
Ätztitrationsmittel mit pH-Indikator
Kartonbox, 30 Reagenzampullen mit Ventileinheiten, Titrettor, 25 ml-Probenbecher, Anleitung, Aktivatorlösung
10 bis 100 ppm
Chemets™ Wassertest-Kit
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote