Learn More
Masterflex™ Chem-Durance Bio Pumpenschlauch mit 2 Stopfen
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
Marke:  Masterflex™ 96117-16
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16438743
  • 202.00 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Meets USP Class VI requirements
  • Flexible outer jacket acts as an insulating layer to absorb and dissipate heat from the rollers - extending the life of the tubing
  • Plasticizer-free, smooth bore liner is hydrophobic and resists the absorption/adsorption of aqueous fluids
Spezifikation
Spezifikation
2-Stop Tubing
Chem-Durance Bio
0.38 m
0°C
16
1/8 in.
660 mm Hg
3.1 mm
1.25 ft.
Laboratory, Pharmaceutical Processing, and Biotech
8
460 mL/min
40 psi, 2.7 bar
40°C