Learn More
Chelerythrine Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chelerythrine Chloride |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 383.0924 |