Learn More
Tocris Bioscience™ Chelerythrine chloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18043912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18043912 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18043912 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1330/5
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Cell-permeable protein kinase C inhibitor
Cell-permeable inhibitor of protein kinase C (IC50 = 660 nM); competitive with respect to the phosphate acceptor and non-competitive with respect to ATP. Has a wide range of biological activities, including antiplatelet, anti-inflammatory, antibacterial and antitumor effects. Activates MAPK pathways, independent of PKC inhibition. Inhibits binding of BclXL to Bak (IC50 = 1.5 μM) or Bad proteins and stimulates apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelerythrine chloride
CAS 3895-92-9
Menge 5 mg
Summenformel C21H18ClNO4
Formelmasse 383.83
Reinheit >98%
Molekulargewicht 383.83