Learn More
Fisherbrand™ X60 Cheesecloth Wipes
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
60/Packung
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
- Erfüllt alle Reinheitsanforderungen gemäß USP (United States Pharmacopoeia) und US-Bundesspezifikation CoC-G-101c
- Zertifiziert als 100 % reine Baumwolle in Reagenzienqualität und -reinheit
- Kann aufgrund der Unempfindlichkeit gegen aggressive Lösungsmittel als Filtermaterial verwendet werden.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wischtücher |
| Material | Seihtuch |
| Verpackungsmenge | 60/Packung |