Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparatoren 2-in-1-Testkits
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
Marke: Lovibond™ 147015
Beschreibung
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Test Kits ind hochgradig präzise und verfügen über eine anwenderfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
- Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
- Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
pH-Wert Chlor | |
30 | |
30 Tests | |
2-in-1-Testkit |
Checkit Scheiben, Zellen, Rührstab und Reagenzien für aqualytische Tabletts (für 30 Tests) für den gewünschten Test | |
6,5 bis 8,4 pH 0 bis 1 mg/l Cl2 |
|
Kolorimetrisch |