Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparatoren 2-in-1-Testkits
Artikelnummer. 10739355
Click to view available options
Bereich:
6,5 bis 8,4 pH
0 bis 1 mg/l Cl2
6,5 bis 8,4 pH
0 bis 1 mg/l Cu
6,5 bis 8,4 pH
0 bis 4 mg/l Cl2
6,5 bis 8,4 pH
0 bis 5 mg/l Br
6,5 bis 8,4 pH
0,1 bis 2 mg/l Cl2
Beschreibung:
pH-Wert Chlor
pH-Wert Kupfer
pH-Wert Brom
pH-Wert Chlor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10739355
Marke: Lovibond™ 147235
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Test Kits ind hochgradig präzise und verfügen über eine anwenderfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
  • Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
  • Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
Beschreibung pH-Wert Kupfer
Bereich 6,5 bis 8,4 pH
0 bis 1 mg/l Cu
Testmethode Kolorimetrisch
Typ 2-in-1-Testkit