Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 147020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745458
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
  • Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
  • DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Beschreibung
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche
0 bis 4 mg/l
Routine-Trinkwasseranalyse
100
Chlorfrei- und Gesamttestkit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total > Chlorfrei, gesamt; 0–4.0 mg/l