Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
0 bis 3,5 mg/l
0 bis 4 mg/l
0,02 bis 0,3 mg/l
0,1 bis 2 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
- Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
- Aqua Komparator Scheibe
- DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
- DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0 bis 1 mg/l |
| Typ | Chlorfrei- und Gesamttestkit |