Learn More
Cole-Parmer™ Rückschlagventile mit Rohrgewindeanschlüssen
Artikelnummer. 11819462
Click to view available options
Maximaler Druck:
100 psi
125 psi
150 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11819462
Marke: Cole-Parmer™ 0135026
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Cole-Parmer Schläuchen entwickelt
  • Rückschlagventil
  • Mit Rohrgewindeverbindungsstücken
  • Erhältlich mit 1/4- oder 1/2-Zoll-NPT(F)-Anschluss
Spezifikation
Material Polypropylen, Viton
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/4 in. FNPT
Maximaler Druck 125 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 81 °C
Produkttyp Rückschlagventil