Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170 CO 2 -Inkubator, 4-türig, rechts, 230 V EU
Artikelnummer. 16815371
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Acero inoxidable
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Packungsgröße
16815371 Acero inoxidable 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16815371 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6734000041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15405.00 CHF
    12735.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 2669.03 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der CellXpert™ C170 CO2-Inkubator verfügt über ein hohes Verhältnis von Nutzraum zu Stellfläche und gewährleistet eine konsistente, einheitliche Atmosphäre. Die nahtlose Konstruktion der Kammer ohne Belüftung ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Hochtemperatur-Desinfektion bei 140 °C sorgt für eine effektive Dekontamination.
  • Innentür mit 4 Türsegmenten, Griff rechts, 220 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Einfache Reinigung: Nahtlose Kammer, einfache Demontage in 40 Sekunden
  • Effektiver Kontaminationsschutz: 140 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD), keine internen Lüfter-assoziierten HEPA-Filter erforderlich
  • Temperaturgleichmäßigkeit: Innovatives Heizkonzept mit mehreren unabhängigen Temperatursensoren – gemäß der deutschen Norm DIN 12880 an 27 Stellen im Inkubator überprüft
  • Schnelle Wiederherstellung nach Öffnen der Tür: Temperatur und CO2 in weniger als 5 min – zur Probensicherheit kein Regulations-bedingtes Überschwingen
  • Verbesserter Schutz vor Vibrationen und Turbulenzen: Kein Lüfter im Inneren
  • Kosteneinsparend: Bis zu 25 % mehr nutzbarer Platz durch lüfterloses Design, keine internen Verschleißteile (z. B. Lüfter-assoziierte HEPA-Filter), deutlich reduzierter Gasverbrauch
  • Eppendorf Qualität: Entwickelt und produziert in Hamburg, Deutschland
  • Wenn Sie weitere Optionen (z. B. O2-Kontrolle, Feuchtigkeitsüberwachung, Innenraum aus Kupfer), 180 °C-Desinfektion oder zukünftige Flexibilität benötigen – ziehen Sie den CellXpert™ C170i in Betracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,0 ft3
Kapazität (metrisch) 170 L
Kammermaterial Acero inoxidable
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Sauerstoffregelung Optional 0,1 bis 20%
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +4 bis 50 °C
Display Standard-Display
O2-Sensortechnologie ZrO2 (Zirconiumdioxid)
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) innen 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.)
Abmessungen (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.)
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50/60 Hz