Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Mini Kit
Liefert hochergiebiges und hochreines Plasmid mit dem derzeit schnellsten und einfachsten Protokoll
Marke: Invitrogen™ CS31102
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Das Chargeswitch™-Pro Filter Plasmid Mini Kit enthält 10 Plasmid-Minipreps und bietet eine hohe Ausbeute und hochreines Plasmid mit dem schnellsten und einfachsten Protokoll.Die ChargeSwitch™-Pro Plasmid Filter Mini-, Midi-, Maxi-Kits erzeugen qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird. Das System basiert auf einem neuartigen doppelt⁄geschachteltem Säulendesign zur Vereinfachung des des schnellsten und einfachsten Protokolls für qualitativ hochwertiges Plasmid. Das System besteht aus zwei Säulen. Die innere Säule mit flachem Boden, auch “Lysat-Klärsäule” genannt, enthält Filtermaterialien, die für die schnelle Klärung von bakteriellem Lysat geeignet sind. Die äußere Säule mit Luer-Boden, auch als “Bindungssäule” bezeichnet, enthält eine derivatisierte ChargeSwitch™ (CST)-Membran, die Plasmid-DNA aus dem geklärten Lysat sofort bindet. Dieses geschachtelte Säulendesign ermöglicht die gleichzeitige Klärung und DNA-Bindung in einem einzigen kurzen Zentrifugationsschritt (oder Vakuumschritt). Die kombinierten Vorteile neuartiger, optimierter Kunststoffe und einer einzigartigen Chemie sind ein extremer Wettbewerbsvorteil bei Geschwindigkeit und Komfort.
Dazu bietet das ChargeSwitch™-Pro Filter-Kit:
• Ein wässriges Protokoll für eine sichere, rationellere Methode, das 100 % frei von Ethanol und frei von Guanidinium und organischen Verbindungen ist
• Stärker aufgereinigtes Produkt für eine verbesserte Leistung in nachgeschalteten Anwendungen
• Ein neuartiges doppelt⁄verschachteltes Säulendesign für gleichzeitige Lysatklärung und Bindungsschritt mit einem der schnellsten und einfachsten Protokolle
• Endotoxin-Einheiten weniger als 10 EU⁄ug DNA
• Die Vakuumelution kann mit der EveryPrep™ Universal-Vakuumkammer (Art.-Nr. K211101) ausgeführt werden
Funktionsweise
Die ChargeSwitch™ Technologie ersetzt die Verwendung von Ethanol, chaotropischer Salze oder organischer Lösungsmittel für die Nukleinsäure-Reinigung durch einen einfachen Ionenaustauschmechanismus. Bei niedrigen pH-Werten (unter 6,5) wird der ChargeSwitch™ Oberflächenligand positiv geladen und bindet Plasmid-DNA. Durch Anheben des pH-Werts (über 8,5) wird die Ladung neutralisiert und die gebundene Nukleinsäure eluiert. Das ChargeSwitch™ Protokoll behält die Einfachheit und Vertrautheit des üblichen Silika-Zentrifugationssäulenprotokolls mit einem Binde-, Wasch- und Elutionsschritt bei, wodurch die Anpassung an die ChargeSwitch™ Methode mühelos erfolgt.
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Zentrifugationssäule | |
Mini | |
50 bis 150 µl | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
10 Aufreinigungen | |
ChargeSwitch™ | |
10 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
ChargeSwitch™ | |
30µ g |
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid-Miniprep-Kit enthält Miniprep-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
Bakterienkultur | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid Mini-Kit | |
Transfektionsgrad | |
Plasmid-DNA | |
15 min | |
5 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.