Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Mini Kit
Liefert hochergiebiges und hochreines Plasmid mit dem derzeit schnellsten und einfachsten Protokoll
Marke:  Invitrogen™ CS31103
457.35 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.58000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074034
  • 686.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid-Miniprep-Kit enthält Miniprep-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer.
Beschreibung
Beschreibung
Das Chargeswitch™-Pro Filter Plasmid Mini Kit enthält 10 Plasmid-Minipreps und bietet eine hohe Ausbeute und hochreines Plasmid mit dem schnellsten und einfachsten Protokoll.
Die ChargeSwitch™-Pro Plasmid Filter Mini-, Midi-, Maxi-Kits erzeugen qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird. Das System basiert auf einem neuartigen doppelt⁄geschachteltem Säulendesign zur Vereinfachung des des schnellsten und einfachsten Protokolls für qualitativ hochwertiges Plasmid. Das System besteht aus zwei Säulen. Die innere Säule mit flachem Boden, auch “Lysat-Klärsäule” genannt, enthält Filtermaterialien, die für die schnelle Klärung von bakteriellem Lysat geeignet sind. Die äußere Säule mit Luer-Boden, auch als “Bindungssäule” bezeichnet, enthält eine derivatisierte ChargeSwitch™ (CST)-Membran, die Plasmid-DNA aus dem geklärten Lysat sofort bindet. Dieses geschachtelte Säulendesign ermöglicht die gleichzeitige Klärung und DNA-Bindung in einem einzigen kurzen Zentrifugationsschritt (oder Vakuumschritt). Die kombinierten Vorteile neuartiger, optimierter Kunststoffe und einer einzigartigen Chemie sind ein extremer Wettbewerbsvorteil bei Geschwindigkeit und Komfort.
Dazu bietet das ChargeSwitch™-Pro Filter-Kit:
• Ein wässriges Protokoll für eine sichere, rationellere Methode, das 100 % frei von Ethanol und frei von Guanidinium und organischen Verbindungen ist
• Stärker aufgereinigtes Produkt für eine verbesserte Leistung in nachgeschalteten Anwendungen
• Ein neuartiges doppelt⁄verschachteltes Säulendesign für gleichzeitige Lysatklärung und Bindungsschritt mit einem der schnellsten und einfachsten Protokolle
• Endotoxin-Einheiten weniger als 10 EU⁄ug DNA
• Die Vakuumelution kann mit der EveryPrep™ Universal-Vakuumkammer (Art.-Nr. K211101) ausgeführt werden
Funktionsweise
Die ChargeSwitch™ Technologie ersetzt die Verwendung von Ethanol, chaotropischer Salze oder organischer Lösungsmittel für die Nukleinsäure-Reinigung durch einen einfachen Ionenaustauschmechanismus. Bei niedrigen pH-Werten (unter 6,5) wird der ChargeSwitch™ Oberflächenligand positiv geladen und bindet Plasmid-DNA. Durch Anheben des pH-Werts (über 8,5) wird die Ladung neutralisiert und die gebundene Nukleinsäure eluiert. Das ChargeSwitch™ Protokoll behält die Einfachheit und Vertrautheit des üblichen Silika-Zentrifugationssäulenprotokolls mit einem Binde-, Wasch- und Elutionsschritt bei, wodurch die Anpassung an die ChargeSwitch™ Methode mühelos erfolgt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugationssäule
Zentrifugationssäule
Mini
50 bis 150 µl
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Miniprep-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Pro Filter Plasmid-Mini-Kit
Transfektionsgrad
100 Aufreinigungen
ChargeSwitch™
30µ g
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid-Miniprep-Kit enthält Miniprep-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
ChargeSwitch™ Chemie
Bakterienkultur
Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
100 Aufreinigungen
ChargeSwitch™
100 Aufreinigungen
Raumtemperatur
Plasmid-DNA
15 min
5 ml