Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer
Beschreibung
Chargeswitch™ Pro ET Entnahmewaschpuffer ist ein Bestandteil der Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid-Kits. Mit dem Endotoxin-Entnahmepuffer können die Endotoxinwerte von <10 EU/µg erreicht werden und es kann in allen Chargeswitch™ Pro Plasmiden verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Waschpuffer |
| Inhalt und Lagerung | 500 ml Waschpuffer. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Isolation Technology | ChargeSwitch™ Chemie |
| Probentyp | DNA (Plasmid) |
| Endprodukttyp | Plasmid-DNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Produktlinie | ChargeSwitch |
| Produkttyp | Pro ET Removal-Waschpulver |
| Menge | Je 1 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |