Learn More
Kohle, technisch, Pulver, Holz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10395310 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
1 kg, Pulvergefäß aus Kunststoff
Artikelnummer. 10395310
Marke: Fisher Chemical C/4010/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-44-0
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Menge 1 kg
Physikalische Form Fest