Learn More
Chapso, ≥98%, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chapso |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
| Formelmasse | 630.9 |