Learn More
CHAPS, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15578264 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578264 100 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578264 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 414502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Labor, Forschung oder Fertigung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHAPS
CAS 75621-03-3
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C32H58N2O7S
Menge 100 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Synonym 3-(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio-1-propansulfonat
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formelmasse 614.89
Güte UltraPure Bioreagenz