Learn More
CHAPS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11481632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11481632 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04808196
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHAPS, ≥ 98 %, weißes Pulver
  • CHAPS eignet sich zur Solubilisierung von Membranproteinen.
  • Wird häufig vor der Elektrophorese eingesetzt, da es die Proteine im Allgemeinen nicht denaturiert.
  • CHAPS ist ein zwitterionisches Tensid.
Spezifikation
Farbe Weiß
CAS 75621-03-3
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 157 °C (Zerlegung)(Literatur)
pH 4,0 bis 7,0 (10%ige wässrige Lösung)
Menge 5 g
Summenformel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate
Löslichkeitsinformationen Löslich in 10% wässriger Lösung. (Lit.)
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 614.88
Reinheit (%) ≥ 98%