Learn More
Melford CHAPS
Artikelnummer. 30018161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Kilogramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018161 5 g 5 Gramm
30018157 1 g 1 Gramm
30018159 1 kg 1 Kilogramm
30018158 10 g 10 Gramm
30018160 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018161 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C410105.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwitterionisches, nicht denaturierendes Detergens zur Solubilisierung von Membranproteinen.
  • CAS-Nummer: 75621-03-3
  • Molekularformel: C 32 H 58 N 2 SO 7
  • Molekulargewicht: 614,9
Spezifikation
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Menge 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.