Learn More
Melford CHAPS
Artikelnummer. 30018157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Kilogramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018157 1 g 1 Gramm
30018159 1 kg 1 Kilogramm
30018161 5 g 5 Gramm
30018158 10 g 10 Gramm
30018160 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018157 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C410101.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwitterionisches, nicht denaturierendes Detergens zur Solubilisierung von Membranproteinen.
  • CAS-Nummer: 75621-03-3
  • Molekularformel: C 32 H 58 N 2 SO 7
  • Molekulargewicht: 614,9
Spezifikation
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Menge 1 g