Learn More
Hanna Instruments™ Champ™ Taschen-pH-Messgerät
Click to view available options
Bereich (pH):
0,0 bis 14,0
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Serie verfügt über ein robustes und ergonomisch optimiertes Gehäuse, das bequem in der Hand liegt, und ein großes LCD-Display, mit dem Sie in jedem Winkel gut ablesen können. Die Innovation einer nicht verstopfenden Faserverbindung sorgt dafür, dass das Messgerät wesentlich länger hält. Ziehen Sie einfach 1–2 mm (1 /8 in.) der Verbindungsfaser heraus, um die Verbindung vollständig zu erneuern.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Schutzkappe, Kalibrierschraubendreher, Batterien und Anweisungen |
| Genauigkeit (pH) | ± 0,2 |
| Kalibrierung | Manuell, durch Trimmer |
| Bereich (pH) | 0,0 bis 14,0 |
| Auflösung (pH) | 0,1 |
| Calibration Points | 1 |
| Displaytyp | LCD |
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 41 x 23 mm (7.9 x 1.8 x 1 in.) |
| Gewicht (metrisch) | 78 g |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.7 oz. |
| Mehr anzeigen |