Learn More
Nabertherm Kammerofen, Serie N
Artikelnummer. p-7160796 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
30 l
61 l
87 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15579582
Marke: Nabertherm N01H0NBNA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden.Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
  • Kompakte und robuste Konstruktion
  • Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
  • Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
  • Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den N 31/H-Modellen und höher
  • Gleichmäßige Temperatur bis +/- 10°C nach DIN17052-1
  • Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
  • Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
  • Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und höher)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperaturregelung B400