Learn More
Nabertherm Kammerofen, Serie N
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
30 l
61 l
87 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
- Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
- Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den N 31/H-Modellen und höher
- Gleichmäßige Temperatur bis +/- 10°C nach DIN17052-1
- Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
- Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
- Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und höher)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 87 l |
| Temperaturregelung | B400 |