Learn More
Chalkon-alpha,beta-Epoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396686 25 g 25 Gramm
11386686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03874.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5411-12-1 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5411-12-1
MDL-Nummer MFCD00022336
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chalcone alpha,beta-epoxide
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Summenformel C12H14O3
Menge 25 g
Beilstein 164553
Synonym ethyl 2-phenylacetoacetate, 3-oxo-2-phenyl-butyric acid ethyl ester, 2-phenylacetoacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-acetyl-, ethyl ester, ethyl acetylphenylacetate, 4-chloroacetamide, zlchem 724, acmc-1ao6w, ethyl3-oxo-2-phenylbutanoate, alpha-phenylacetoacetic acid ethyl ester
InChI-Schlüssel PWRUKIPYVGHRFL-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)C
IUPAC-Name Ethyl3-oxo-2-phenylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
PubChem CID 95389
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 98%