Learn More
mb2 Stuhl mit Gleitern – Schwarzer Stoffbezug – Hohe Hubhöhe
Beschreibung
- Stuhl mit schwarzem Stoff
- Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Stoff bezogen
- Rückenlehnenmechanismus in Höhe, Tiefe und permanentem Kontakt einstellbar und in jeder Position arretierbar
- Pneumatikzylinder Mitte
- Fußstütze
- 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
- Gleiter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hocker mit Rückenlehne |
| Farbe | Schwarz |
| Einstellbar (Höhe) | Ja |
| Rückenausführung | Ergonomie |
| Menge | Je 1 |
| Sitzhöhe | 570 bis 847 mm |
| Gewicht (metrisch) | 11.48 kg |
| Mit Armlehnen | Nein |
| Mit Rückenlehne | Ja |
| Mit Laufrollen | Nein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?