Learn More
Skytec™ CH201 Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 30274580
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30274580 Groß 10 Paare
30274613 Klein 10 Paare
30274530 Mittel 10 Paare
30274574 Extragroß 10 Paare
30274508 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274580 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00070BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.42 CHF
    34.80 CHF / 10 Paare
    Sparen 13.62 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SKYTEC CH201 verfügt über einen leichten, trägerlosen Nitrilhandschuh mit elektrostatischen Entladungseigenschaften.
  • Nitril-ESD-Handschuh, ungefüttert, mit strukturierter Oberfläche
  • Weiches und flexibles Nitril
  • Speziell entwickelter Handschuh zur Ableitung statischer Ladung
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln
  • Gerades Bündchen
  • Länge: 30 cm
  • Dicke: 0,38 mm
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Schnittfestigkeit A1, Abriebfestigkeit 6, Durchstoßfestigkeit 2, EN 374-1:2016 Typ A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Griffprofil
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Gepudert Puderfrei
Produkttyp ESD-Handschuhe
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 3001X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, L, M, O, P, S, T
Länge (metrisch) 330 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,61 oz.
Gewicht (metrisch) 74 g